Learn More
Poudre de lanthane-nickel, -100 mesh, 99,5 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369389 5 g 5g
11359389 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11369389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089133.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12196-72-4
Formule moléculaire LaNi5
Poids moléculaire (g/mol) 432.37
Numéro MDL MFCD00198177
Clé InChI BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
CID PubChem 14367487
Nom IUPAC Lanthane ; Nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum nickel powder
Quantité 5 g
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.5%