Learn More
Lanthane de nickel, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
5 x 50 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356348 50 g 50g
11346348 5 x 50 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011271.18
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12196-72-4
Formule moléculaire LaNi5
Poids moléculaire (g/mol) 432.37
Numéro MDL MFCD00198177
Clé InChI BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
CID PubChem 14367487
Nom IUPAC Lanthane ; Nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum nickel
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces intermétalliques
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Reacts with water at 0°C.
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum, compoundwith nickel