Learn More
Poudre de lanthane, 40 mailles, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491967 5 g 5g
15401977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044182.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Air et humidité
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Couleur Gris à argent
Aspect Gray to silver powder
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -40 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Forme Poudre