Learn More
Tige de lanthane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343828 25 mm 25mm
11313828 10 mm 10mm
11333828 50 mm 50mm
11323828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11343828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040292.DH
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .0.20 g/mm, baguette coulée, le diamètre est approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Silvery-white rod
Densité 6.17g/cm3 at 20°C
Quantité 25 mm
Conditionnement Mylar sous Argon
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Forme Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre