Learn More
Cible de pulvérisation de lanthane, 50,8 mm de diamètre x 3,18 mm d’épaisseur
Code produit 15407065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407065 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15407065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045740.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum sputtering target
Couleur Gris
Note relative au nom 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7439-91-0
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire La
Numéro MDL MFCD00011066
Numéro UN UN3208
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthane
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336