Learn More
Cible de pulvérisation de lanthane, 76,2 mm de diamètre x 1,59 mm d’épaisseur
Produktkod. 15467145
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15467145 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15467145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046064.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Lanthanum sputtering target
Note relative au nom 76.2mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7439-91-0
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire La
Numéro MDL MFCD00011066
Numéro UN UN3208
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthane
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.