Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse de dosage cellulaire LanthaScreen™ (6X)
Code produit 10131380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10131380 6 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10131380 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A12891
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de lyse de dosage cellulaire
Quantité 6 ml
Type de produit Tampon de lyse
Description Tampon de lyse de dosage cellulaire LanthaScreen™, 6 ml, liquide, concentration 6X, stockage à 4°C, à utiliser avec pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages d’interaction cofactorielle des récepteurs nucléaires LanthaScreen™
Volume (métrique) 6 ml
Concentration 6 X
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations
À utiliser avec (équipement) Dosages cellulaires LanthaScreen™
Forme physique Liquide
Contenu et stockage Le tampon de lyse de dosage cellulaire LanthaScreen™ 6X est livré et conservé à 4°C.
Entrée du dosage Activité phosphospécifique au terbium cellulaire (stable)
Entrée cible ATF2, c-Jun, ERK2, IGF-1R, IkB alpha, AKT1, PRAS40, STAT1, STAT3, STAT5, PDCD4
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Gamme de produits LanthaScreen