Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de Tb-DUB LanthaScreen™
Code produit 11515046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 µg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11515046 100 µg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11515046 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4444
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome.
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome. The LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate is a general substrate for assaying DUB activity in a high throughput assay format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité de chromagènes 100μ g
Contenu et stockage Substrat DUB LanthaScreen™ dans une solution saline tamponnée HEPES. Conservation à -80°C.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Congelé
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, découverte et développement de médicaments, biologie des protéasomes, dosages biochimiques de protéasomes, dosages épigénétiques pour la découverte de médicaments
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 100 µg
Substrat DUB
Substrate Properties Substrat à base de protéines
Type de substrat Substrat d’enzymes de déconjugaison
Excitation / émission 340⁄490, 520
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Marqueur ou colorant Tb (Terbium), GFP (EmGFP)
Poids moléculaire 42,8 kDa
Type de produit Substrat de Tb-DUB LanthaScreen™
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique
Conditions de stockage – 80°C
Technique TR-FRET