Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Code produit 10666255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666255 1 mg 1 pièce
10369244 25 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666255 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3772
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
  • Réactif général utilisé pour le développement de dosage : cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de chèvre.
  • Convient particulièrement au développement des dosages lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre
  • Convient aussi lorsqu’il n’est pas possible de marquer un anticorps primaire directement au terbium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Excitation / émission 340/490, 520
Affichage Point final
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 1 mg
Réactivité Chèvre