Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Antibody Kit
Code produit 10779544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10779544 1 mg 1mg
11503527 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3771
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
  • Les anticorps secondaires spécifiques aux espèces marquées au Tb sont disponibles dans la boîte à outils LanthaScreen™ des réactifs de dosage pour faciliter le développement de dosages internes autour de plusieurs catégories cibles et formats de dosage.
  • Les anticorps secondaires marqués au Tb se lient à leurs IgG d’espèces correspondantes avec des Kd apparentes nanomolaires faibles et montrent une réactivité croisée négligeable avec les IgG d’autres espèces.
  • Chaque anticorps anti-espèces marqué au Tb est fourni avec une IgG marquée à la fluorescéine correspondante en tant que contrôle positif.
  • Dans un dosage de kinase utilisant le réactif générique d’anticorps marqué au Tb, l’anticorps primaire anti-phosphopeptide n’est pas marqué
  • L’étape de détection est réalisée par l’ajout de l’anticorps secondaire marqué au Tb
  • Cette approche peut être appliquée à d’autres catégories cibles et formats de dosage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store in freezer (-5 to -30°C).
Quantité 1 mg
Réactivité Chèvre
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Gamme de produits LanthaScreen