Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Code produit 10309204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10309204 25 μg 1 pièce
10003574 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10309204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3766
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Anticorps anti-souris marqué au Tb LanthaScreen™
Réactif général utilisé pour le développement de dosage, cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de souris. Ce produit est parfaitement adapté à une utilisation lors du développement de dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps de souris primaires ou lorsque vous êtes incapable de marquer directement votre anticorps primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Contenu et stockage Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Excitation / émission 340/490, 520
Affichage Point final
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Quantité 25 μg
Réactivité Souris