Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Code produit 10359194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10359194 25 μg 1 pièce
10666445 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10359194 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3774
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
Réactif général utilisé pour le développement de dosage, cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de lapin. Ce produit est parfaitement adapté à une utilisation lors du développement de dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps de lapin primaires ou lorsque vous êtes incapable de marquer directement votre anticorps primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody, 25μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Rabbit Species Reactivity, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in –20°C, Used for Pharma and Biophar
Contenu et stockage Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Méthode de détection Fluorescent
Excitation / émission 340/490, 520
Quantité 25 μg
Réactivité Lapin
Affichage Point final
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Format Liquide
Formule Liquid
À utiliser avec (application) Pharma and biopharma, secondary detection, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, biochemical kinase assays, secondary detection
Type de produit LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Antibody