Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Code produit 10666445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666445 1 mg 1 pièce
10359194 25 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666445 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3776
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
A general reagent for use in assay development, this terbium labeled antibody will bind rabbit antibodies. This product is ideally suited for use during assay development when evaluating multiple primary rabbit antibodies or when you are unable to directly terbium label your primary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Excitation / émission 340/490, 520
Affichage Point final
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 1 mg
Réactivité Lapin