Learn More
Thermo Scientific™ Chélate de Tb réactif de thiol LanthaScreen™
Description
- Dans la boîte à outils LanthaScreen™ TR-FRET des réactifs de dosage, le réactif de marquage au chélate réactif aux thiols LanthaScreen™ est disponible pour le développement des dosages
- Le groupe de maléimide réactif au thiol peut être conjugué à pratiquement n’importe quel peptide ou protéine contenant une ou plusieurs fractions de thiol accessibles, telles que le groupe thiol trouvé sur un résidu de cystéine
- Le transfert d’énergie du donneur de terbium vers un accepteur approprié, tel que la fluorescéine, est facilement détecté par la surveillance d’une augmentation de l’intensité de fluorescence de l’accepteur
- Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir un protocole basé sur l’application pour les peptides ou protéines contenant de la cystéine
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 μg |
| Type de produit | Chélate de Tb réactif au thiol |
| Contenu et stockage | Les réactifs de marquage LanthaScreen™ TR-FRET sont lyophilisés Stocker à -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. Après reconstitution, les chélates de lanthanides de terbium doivent être stockés sur la glace et utilisés dans la même journée. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Gamme de produits | LanthaScreen |