Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha
Code produit 15617858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15617858 800 dosages de 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15617858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A15885
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Le kit de dosage de coactivateur alpha LanthaScreen™ TR-FRET ER offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands du récepteur alpha des œstrogènes (ER) potentiels, en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateurs dépendants des ligands.
Le kit d’analyse de coactivateur alpha LanthaScreen™ TR-FRET ER utilise un domaine de liaison de ligands alpha ER (alpha-LBD ER) marqué avec la glutathion-S-transférase (GST), un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb) et un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine dans un format de dosage homogène de type mélange et lecture.
Mode agoniste
Pour exécuter le test de coactivateur alpha LithaScreen TR-FRET ER en mode agoniste (pour identifier les composés agonistes), l’alpha-LBD ER est ajouté aux composés d’essai de ligand, suivi d’un mélange du peptide de coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué par Tb. Après incubation à température ambiante, le rapport d’émission TR-FRET 520:495 nm est calculé et utilisé pour déterminer le CE50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide coactivateur alpha ER, ce ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligands nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter un peptide coactivateur.
Mode antagoniste
Pour exécuter le test de coactivateur alpha LanthaScreen TR-FRET ER en mode antagoniste (pour identifier les composés antagonistes), l’alpha-LBD ER est ajouté aux composés d’essai des ligands, suivi d’un mélange d’agoniste, de peptide de coactivateur fluorescéine et d’anticorps anti-GST marqué par le terbium (Tb). La concentration d’agoniste utilisée dans ce mode est la concentration EC80, comme déterminé par la première exécution du dosage en mode agoniste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand alpha ER (à conserver à une température comprise entre -68 et -85°C)
1 tube de peptide (à conserver à une température comprise entre -5 et -30°C)
2 flacons tampons TR-FRET (à conserver à une température comprise entre -5 et -30°C)
1 tube Tb-Anti-GST Ab (à conserver à une température comprise entre -5 et -30°C)
1 tube de DTT (à conserver à une température comprise entre -5 et -30°C)
À utiliser avec (application) Test d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 800 dosages de 20 μl
Type Kit de dosage du coactivateur TR-FRET ER alpha