Learn More
Lapachol, TRC
Code produit 30467217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1751005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lapachol
CAS 84-79-7
Formule moléculaire C15 H14 O3
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Lapachol (6CI), 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, Bethabarra Wood, C.I. 75490, C.I. Natural Yellow 16, Greenhartin, Ipe-tobacco Wood, Lapachol Wood, NSC 11905, NSC 629756, Surinam Greenheart Wood, Taigu Wood, Taiguic acid, Tecomin
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
SMILES CC(=CCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O)C
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-(3-méthylbut-2-ényl)naphtalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943