Learn More
β-Lapachone, MedChemExpress
Description
β-Lapachone (ARQ-501
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Lapachone |
| CAS | 4707-32-8 |
| Couleur | Marron |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | ARQ-501 NSC-26326 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (103.19 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 8.33 mg/mL (34.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2OC(C)(C)CC1)C(C3=C2C=CC=C3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Afficher plus |