Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lapatinib
Code produit 15861012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15861012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15861012 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462360010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lapatinib
CAS 231277-92-2
Formule moléculaire C29H26ClFN4O4S
Quantité 1 g
Clé InChI BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)CCNCC1=CC=C(O1)C1=CC=C2N=CN=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)C2=C1
Nom IUPAC N-{3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl}-6-(5-{[(2-méthanesulfonyléthyl)amino]méthyl}furan-2-yl)quinazoline-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 581.06
Poids de la formule 581.06