Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Code produit 16454047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454047 50 mg
16431936 500 mg
16427896 100 mg
16461949 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16454047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50898A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lapatinib ditosylate
CAS 388082-77-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H42ClFN4O10S3
Quantité 50 mg
Synonyme GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 925.46
Poids de la formule 925.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease