Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Description
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lapatinib ditosylate |
| CAS | 388082-77-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C43H42ClFN4O10S3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 925.46 |
| Afficher plus |