Learn More
Lapatinib Ditosylate, TRC
Code produit 30135357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135357 25 mg 25mg
17989949 5 mg 5mg
18003130 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17580025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 388082-77-7
Formule moléculaire C29 H26 Cl F N4 O4 S . 2 C7 H8 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 925.46
Synonyme 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, 4-methylbenzenesulfonate (1:2), 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, bis(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), GW 572016F, Lapatinib ditosylate, Tykerb
Nom IUPAC N-[3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]-6-[5-[(2-méthylsulfonyléthylamino)méthyl]furan-2-yl]quinazoline-4-amine ; Acide 4-méthylbenzènsulfonique
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)CCNCc3oc(cc3)c4ccc5ncnc(Nc6ccc(OCc7cccc(F)c7)c(Cl)c6)c5c4
Spécification
Nom chimique ou matériau Lapatinib Ditosylate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H26ClFN4O4S.2C7H8O3S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35);2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Poids de la formule 924.1736