Learn More
Lapatinib, MedChemExpress
Description
Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lapatinib |
| CAS | 231277-92-2 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H26ClFN4O4S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | GW572016 GW2016 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (215.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 581.06 |
| Afficher plus |