Learn More
Lapatinib, MedChemExpress
Code produit 16451949
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451949 1 g
16444047 50 mg
16421936 500 mg
16417896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451949 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50898
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib (GW572016) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lapatinib
CAS 231277-92-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H26ClFN4O4S
Quantité 1 g
Synonyme GW572016 GW2016
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (215.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 581.06
Poids de la formule 581.06
Pourcentage de pureté 99.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease