Learn More
(+)-Lappaconitine >90%, TRC
Code produit 30465092
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465092 250 mg 250mg
30480092 500 mg 500mg
30477303 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30465092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL175850250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32854-75-4
Formule moléculaire C32 H44 N2 O8
Poids moléculaire (g/mol) 584.7
Synonyme (+)-Lappaconitine, Acetyl-10-deoxysepaconitine
SMILES CCN1C[C@@]2(CC[C@H](OC)C34[C@@H]2CC(C13)[C@@]5(O)C[C@H](OC)[C@H]6C[C@@H]4[C@]5(O)[C@H]6OC)OC(=O)c7ccccc7NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lappaconitine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H44N2O8/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35)/t19-,20?,22+,23-,24+,25+,26?,27+,29-,30+,31?,32+/m1/s1
Poids de la formule 584.3098