Learn More
Scientific Industries SI™ Grand jeu d’échantillons (modèle302)
Code produit 15527325 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15527325 Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15527325 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    164.80€ / 1 pièces
    Économisez 76.20€
    31% de réduction
En stock
Comprend une large gamme d’inserts en mousse haute densité et d’autres accessoires à utiliser avec les agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse. Le grand jeu d’échantillons (modèle 302) Scientific Industries SI™ permet de maintenir une variété de récipients stables et à la verticale tout en mélangeant.
  • Utilisé avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse pour béchers, flacons et tubes de grande taille.
  • Le jeu contient :
    • Une plateforme encastrée
    • Deux bandes élastiques
    • Un assortiment d’inserts en mousse pour tubes de différents diamètres (9 à 37 mm)
    • Un insert en mousse vierge fourni pour la personnalisation de l’utilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse
Comprend 1 plateforme encastrée, 2 bandes élastiques, un assortiment d’inserts en mousse pour tubes de différents diamètres (9 à 37 mm), 1 insert en mousse vierge pour la personnalisation.