Learn More
Justrite™ Grand entonnoir en acier pour tambour avec couvercle à fermeture automatique
Code produit 12746055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
15,24 cm Pare-flammes
32 in Pare-flammes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12746055 15,24 cm Pare-flammes 1 pièce
12736055 32 in Pare-flammes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12746055 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.08€
    377.14€ / 1 pièces
    Économisez 105.94€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Sécurité sur le lieu de travail et la propreté grâce à l’équipement de sécurité et de stockage. Entonnoir pour tambour Justrite avec couvercle fermeture automatique évite déversements lors du transfert solvants, diluants, d’huiles ou déchets de peinture. Modèle est conforme à NFPA1 et au Code international de lutte contre l’incendie. Il se ferme et se verrouille automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie.
Entonnoir de sécurité pour fûts, grand entonnoir en acier avec couvercle à fermeture automatique et pare-flammes de 15 cm. À utiliser avec des produits inflammables.
Spécification
Type de produit Entonnoir à tambour en acier de grande taille
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Matériau Acier galvanisé
Comprend 15,24 cm Pare-flammes