Learn More
OHAUS™ Grands manchons à trois broches
Code produit 15742679 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Vinyle
Couleur:
Gris
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Couleur Conditionnement
15742679 Vinyle Noir 1 pièce
15702679 Vinyle Rouge 1 pièce
15712679 Fibre de verre Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15742679 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.40€
    8.20€ / 1 pièces
    Économisez 3.20€
    28% de réduction
En stock
Les grands manchons à trois broches OHAUS™ sont à utiliser avec des pinces et peuvent être facilement retirés pour le nettoyage ou le remplacement.
  • Disponibles en vinyle rouge ou noir et en fibre de verre
  • Les manchons en fibre de verre sont parfaits pour une application au-dessus de 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 3
Type Manchon à broches
Matériau Vinyle
Dimensions Grand
Couleur Noir