Learn More
OHAUS™ Grands manchons à deux broches
Code produit 15742669 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Vinyle
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
15742669 Vinyle 1 pièce
15752669 Fibre de verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15742669 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400255
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les grands manchons à deux broches OHAUS™ sont à utiliser avec des pinces et peuvent être facilement retirés pour le nettoyage ou le remplacement.
  • Disponibles en vinyle rouge et en fibre de verre
  • Les manchons en fibre de verre sont parfaits pour une application au-dessus de 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2
Type Manchon à broches
Matériau Vinyle
Dimensions Grand
Couleur Rouge