Description
Le supplément endothélial pour grands récipients (LVES) Gibco™ est un supplément de milieu complet et prêt à l’emploi 50X, optimisé pour une utilisation avec les milieux Gibco™ 200 et 200PRF pour la culture de cellules endothéliales de veine ombilicale humaine primaire (HUVEC), de cellules endothéliales aortiques humaines (HAEC) et de cellules endothéliales de l’artère pulmonaire humaine (HPAEC). Ce supplément mélangé a été conçu pour offrir une croissance cellulaire optimale et pour permettre des performances cellulaires supérieures pour les applications d’angiogenèse, telles que la migration cellulaire et la formation de tubes. Les LVES contiennent du sérum de veau fœtal, de l’hydrocortisone, du facteur de croissance épidermique humain, du facteur de croissance fibroblaste basique, de l’héparine et de l’acide ascorbique.
Effectuez des tests fonctionnels de formation de tubes, d’invasion cellulaire, de migration cellulaire et de prolifération cellulaire
Obtenez des taux de croissance supérieurs des cellules endothéliales par rapport à des suppléments de croissance à faible teneur en sérum (LSGS)
Développement de cellules endothéliales à grands récipients sans altération génomique
Performances vérifiées dans les applications clés d’angiogenèse
Le supplément endothélial à grands récipients est conçu pour fournir des performances optimales dans la formation de tubes, l’invasion cellulaire, la migration cellulaire et les essais de prolifération cellulaire lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Medium 200, et la matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™. Ces éléments et un protocole détaillé sont disponibles dans un kit de démarrage d’angiogenèse pratique ou peuvent être achetés séparément.
Croissance maximale des cellules primaires avec un supplément mélangé
Le supplément endothélial à grands récipients est un mélange complet et prêt à l’emploi de suppléments de croissance optimisés pour fournir>4 x 104 HUVEC par cm2 lorsqu’il est utilisé avec le milieu 200 ou le milieu 200PRF. Le phénotype cellulaire est retenu et vérifié positif pour le facteur von Willebrand (VWF) et le CD31, négatif pour l’a-actine et positif pour l’absorption de dil-Ac-LDL via ICC.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Performances vérifiées dans les applications clés d’angiogenèse
Le supplément endothélial à grands récipients est conçu pour fournir des performances optimales dans la formation de tubes, l’invasion cellulaire, la migration cellulaire et les essais de prolifération cellulaire lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Medium 200, et la matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™. Ces éléments et un protocole détaillé sont disponibles dans un kit de démarrage d’angiogenèse pratique ou peuvent être achetés séparément.
Croissance maximale des cellules primaires avec un supplément mélangé
Le supplément endothélial à grands récipients est un mélange complet et prêt à l’emploi de suppléments de croissance optimisés pour fournir>4 x 104 HUVEC par cm2 lorsqu’il est utilisé avec le milieu 200 ou le milieu 200PRF. Le phénotype cellulaire est retenu et vérifié positif pour le facteur von Willebrand (VWF) et le CD31, négatif pour l’a-actine et positif pour l’absorption de dil-Ac-LDL via ICC.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 1 flacon. Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C). |
| Type de cellule | Cellule endothéliale (veine ombilicale, artère pulmonaire, aortique, gros vaisseau) |
| Classification | Origine animale |
| Concentration | 50X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément LVES |
| Niveau de sérum | Sérum standard |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Pureté ou qualité | Niveau de recherche |
| Show More |