Learn More
Gilac™ Conteneur de grand volume
Description
- Excellente résistance mécanique : Fabriqué en polyéthylène haute densité pour une résistance accrue aux chocs.
- Les parois épaisses et résistantes empêchent toute déformation.
- Espacements et chevauchements limités, avec des bords faciles à manipuler.
Spécification
Spécification
| Type | Tube de stockage |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (impériale) | 26,4 gal |
| Capacité (métrique) | 100 l |
| Hauteur (impériale) | 2.2 ft. |
| Hauteur (métrique) | 665 mm |