Learn More
Gilac™ Conteneur de grand volume
Code produit 17978761
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 l
310 l
500 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17978761 500 l 1 pièce
17948521 100 l 1 pièce
17968891 310 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17978761 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G145921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le conteneur de grand volume possède une excellente résistance mécanique et aux chocs.
  • Excellente résistance mécanique : Fabriqué en polyéthylène haute densité pour une résistance accrue aux chocs.
  • Les parois épaisses et résistantes empêchent toute déformation.
  • Espacements et chevauchements limités, avec des bords faciles à manipuler.
Spécification
Type Tube de stockage
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 132,1 gél.
Capacité (métrique) 500 l
Hauteur (impériale) 3.4 ft.
Hauteur (métrique) 1045 mm