Learn More
Bel-Art™ Bouclier de sécurité lourd
Code produit 15323725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Base externe de 17 x 50 cm (P x l)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15323725 Base externe de 17 x 50 cm (P x l) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15323725 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H249640000
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Barrière épaisse en PC transparent avec résistance aux chocs élevée et clarté optique.
  • La structure stable à trois côtés offre une protection frontale et latérale contre les débris volants
  • Base en acier épais recouverte d’époxy bleu
  • Barrière en polycarbonate de 4,7 mm d’épaisseur
  • Boulons, écrous et rondelles en acier plaqué utilisés pour l’assemblage afin de garantir une longue durée de vie et une résistance à la rouille
  • Rebords surdimensionnés
  • Les écrans de protection répondent aux critères du test de choc à masse élevée et du test de choc à haute vitesse
Spécification
Dimensions (L x l) Base externe de 17 x 50 cm (P x l)
Hauteur (métrique) 91 cm
Type de lentille ANSI
Forme Rectangulaire
Épaisseur (impériale) 0,18 in
Épaisseur (métrique) 4,7 mm
Largeur (impériale) 19,5 in
Largeur (métrique) 50 cm
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Description Structure stable à trois côtés ; Base en acier lourd recouvert d’époxy bleu
Couleur Transparent
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Bouclier de sécurité lesté
Poids (métrique) 8,9 kg
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Aucun
Matériau de la monture Acier
Protection UV Néant