Learn More
LAS-34823, TRC
Code produit 30476300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476300 10 mg 10mg
30466056 100 mg 100mg
30464577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476300 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL39503010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1708930-15-7
Formule moléculaire C16H24BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 342.27
Synonyme LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
Nom IUPAC (3R)-1-(3-phénoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane-3-ol ; bromure
SMILES [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Aclidinium Bromide Impurity 2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Poids de la formule 341.099