Learn More
DiversifiedBiotech Cryo-Babies™ laser
Description
- Notre brevet Cryo-Babies™ et Cryo-Tags™ résister à la fois aux conditions de stockage cryogénique à long terme et au stockage conventionnel en congélateur
- Les étiquettes cryogéniques sont chimiquement inertes et possèdent un adhésif résistant aux solvants qui adhère aux flacons cryogéniques, aux microtubes, aux tubes à essai, aux flacons en verre, aux béchers et aux supports métalliques.
- Cryo-Babies™ et Cryo-Tags™ résiste également à la congélation instantanée dans l'azote liquide, aux bains d'eau bouillante à 100 °C et à la chaleur sèche jusqu'à 150 °C.
- Feuilles formatées pour une utilisation avec des imprimantes laser
- Basse température -196 °C
- Autoclavable
- Disponible en paquets de 1600 et 1700.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Peel and Stick, Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Feuille |
| Matériau | Polyoléfine |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Étiquette de lettre ultra réfléchissante |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 1 x 1 in |
| Afficher plus |