Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes LaserTab B-707
Code produit 11563644 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,2 mm
22,9 mm
Largeur (métrique):
47,6 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable:
21,2 mm
22,9 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable:
47,6 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) de la zone imprimable Largeur (métrique) de la zone imprimable Conditionnement
11563644 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 pack
11523654 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11563644 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029823
Expédition estimée: 04-01-2027
Étiquettes vierges et imprimables utilisables avec des imprimantes laser.
Les étiquettes LaserTab sont disponibles dans les formats suivants :
  • Polyoléfine inviolable
  • Polyester (composant homologué UL lorsqu’il est imprimé avec les toners d’imprimante laser désignés)
  • Laminé
  • Nylon tissu
  • Papier traité avec des huiles non saturées
  • PI
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (B-707)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 71.1 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1020 étiquettes/paquet
Quantité 1020 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +266 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0046 in
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Dimensions (L x l) 22.86 x 50.8 mm
Longueur (impériale) 0,90 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 50,8 mm
Hauteur (impériale) 0,90 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,9 in
Hauteur (métrique) 22,9 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 22,9 mm
Alternate Part Number LAT-31-707-1