Learn More
Brady™ LASERTAB™ Étiquettes imprimables au laser, polyester B-707
Code produit 11573644 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,5 x 0,375 po (l x H)
0,5 x 0,5 in
1 x 0,375 in (L x H)
1 x 0,5 po (l x H)
1,5 x 0,375 po (l x H)
1,5 x 0,5 in (L x H)
2 x 1,437 po (l x H)
3 x 1,437 po (l x H)
3,6 x 0,375 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pack
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) Couleur Conditionnement
11573644 2 x 1,437 po (l x H) Blanc 1 pack
11533654 3 x 1,437 po (l x H) Blanc 1 pack
11543654 1,5 x 0,375 po (l x H) Blanc 1 pack
11503654 3,6 x 0,375 po (l x H) Blanc 1 pack
11513045 0,5 x 0,375 po (l x H) Blanc 1 pack
11543045 0,5 x 0,5 in Blanc 1 pack
11553045 1,5 x 0,5 in (L x H) Blanc 1 pack
11553644 1 x 0,5 po (l x H) Jaune 1 pack
11523045 1 x 0,375 in (L x H) Blanc 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11573644 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029824
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes laser. Brady Les étiquettes imprimables au laser LASERTAB sont fabriquées en polyester B-707.
  • Étiquettes vierges en polyester imprimables pour imprimantes laser
  • Matériau accepté par la CSA lorsqu'il est imprimé avec les toners d'imprimante laser désignés.
Specifications
Certifications/Conformité Certification UL ; homologation CSA
Description Résistant aux produits chimiques, à l'humidité, aux traces de doigts, aux UV et aux intempéries
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (B-707)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette imprimable au laser
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage des composants et des équipements, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 71.12 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1008 étiquettes/paquet
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 2 x 1,437 po (l x H)
Dimensions (métrique) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Plage de températures (impériale) -40 °F à +267 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0046 in
Épaisseur (métrique) 0.117 mm
Dimensions (L x l) 36.50 x 50.80 mm
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.80 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (impériale) 1,44 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1,44 in
Hauteur (métrique) 36.50 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-33-707-1