Learn More
Brady™ LASERTAB™ Étiquettes imprimables au laser, polyester B-747
Code produit 11523644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,25 x 0,25 po (l x H)
0,3 x 0,25 po (l x H)
0,375 x 0,375 po (l x H)
0,5 x 0,437 po (l x H)
0,65 x 0,25 po (l x H)
0,65 x 0,2 in (L x H)
0,8 x 0,25 po (l x H)
0,8 x 0,5 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
1,5 x 0,25 in (L x H)
1,875 x 0,375 po (l x H)
1,875 x 0,833 po (l x H)
1,875 x 1,33 po (l x H)
2,5 x 1 po (l x H)
3 x 0,375 po (l x H)
8,5 x 11 po (l x H)
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pack
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) Couleur unitSize
11523644 8,5 x 11 po (l x H) Jaune 1 pack
11573584 1,875 x 0,375 po (l x H) Blanc 1 pack
11583584 3 x 0,375 po (l x H) Jaune 1 pack
11503594 1,875 x 0,833 po (l x H) Blanc 1 pack
11503644 1,875 x 0,833 po (l x H) Jaune 1 pack
11513594 1,875 x 1,33 po (l x H) Blanc 1 pack
11583564 0,3 x 0,25 po (l x H) Blanc 1 pack
11513644 2,5 x 1 po (l x H) Jaune 1 pack
11533614 0,5 x 0,437 po (l x H) Jaune 1 pack
11543614 0,25 x 0,25 po (l x H) Blanc 1 pack
11503574 0,375 x 0,375 po (l x H) Blanc 1 pack
11593614 8,5 x 11 po (l x H) Blanc 1 pack
11523624 0,65 x 0,2 in (L x H) Blanc 1 pack
11523634 0,65 x 0,2 in (L x H) Jaune 1 pack
11523574 0,65 x 0,25 po (l x H) Blanc 1 pack
11543574 0,8 x 0,25 po (l x H) Blanc 1 pack
11563574 0,8 x 0,5 po (l x H) Blanc 1 pack
11593574 1 x 0,5 po (l x H) Jaune 1 pack
11553634 1 x 0,5 po (l x H) Blanc 1 pack
11533584 1,5 x 0,25 in (L x H) Blanc 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11523644 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029796
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour être utilisé avec des imprimantes laser. Brady Les étiquettes imprimables au laser LASERTAB sont fabriquées en polyester B-747.
  • Étiquettes vierges en polyester imprimables pour imprimantes laser
  • Matériau accepté par la CSA lorsqu'il est imprimé avec les toners d'imprimante laser désignés.
Specifications
Certifications/Conformité Certification UL ; homologation CSA
Description Résistant aux produits chimiques, à l'humidité, aux traces de doigts, aux UV et aux intempéries
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Jaune
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester (B-747)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette imprimable au laser
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1
Quantité 25/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 8,5 x 11 po (l x H)
Dimensions (métrique) 215.9 x 279.4 mm (W x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0037 in
Épaisseur (métrique) 0.094 mm
Dimensions (L x l) 279.40 x 215.90 mm
Longueur (impériale) 8,5 in
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 215.90 mm
Hauteur (métrique) 279.40 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 279.40 mm
Alternate Part Number LAT-28-747Y-25SH