Learn More
Brady™ LASERTAB™ Étiquettes imprimables au laser, polyester B-747
Description
- Étiquettes vierges en polyester imprimables pour imprimantes laser
- Matériau accepté par la CSA lorsqu'il est imprimé avec les toners d'imprimante laser désignés.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification UL ; homologation CSA |
| Description | Résistant aux produits chimiques, aux hautes températures, à l'humidité, aux taches, aux UV et aux intempéries |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester (B-747) |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Laser |
| Afficher plus |