Learn More
Brady™ LaserTab imprimable au laser Nylon Étiquettes
Product Code. 11583554 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
12,7 mm
16,5 mm
20,3 mm
Hauteur (métrique):
5,1 mm
19,1 mm
36,5 mm
Étiquettes par rangée:
9
10
13
Unit Size:
1 pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Unit Size
11583554 12,7 mm 19,1 mm 13 1 pack
11503554 16,5 mm 5,1 mm 10 1 pack
11523554 20,3 mm 36,5 mm 9 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11583554 Supplier Brady™ Supplier No. 029685
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Étiquettes vierges et imprimables utilisables avec des imprimantes laser.
Les étiquettes LaserTab sont disponibles dans les formats suivants :
  • Polyoléfine inviolable
  • Polyester (composant homologué UL lorsqu’il est imprimé avec les toners d’imprimante laser désignés)
  • Laminé
  • Nylon tissu
  • Papier traité avec des huiles non saturées
  • PI
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815), conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 15.2 mm
Étiquettes par rangée 13
Étiquettes par feuille 156
Quantité 5148 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
Dimensions (L x l) 19.05 x 12.7 mm
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,7 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19.1 mm
Alternate Part Number LAT-40-799-5