Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables au laser LaserTab
Description
Les étiquettes LaserTab sont disponibles dans les formats suivants :
- Polyoléfine inviolable
- Polyester (composant homologué UL lorsqu’il est imprimé avec les toners d’imprimante laser désignés)
- Laminé
- Nylon tissu
- Papier traité avec des huiles non saturées
- PI
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Papier (B-759) |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Laser |
| Afficher plus |