Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables au laser LaserTab
Code produit 11543604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Largeur (métrique):
47,6 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable:
47,6 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) de la zone imprimable Largeur (métrique) de la zone imprimable unitSize
11543604 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 pack
11523564 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 pack
11553564 36,5 mm 50,8 mm 36,5 mm 50,8 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11543604 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029753
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étiquettes vierges et imprimables utilisables avec des imprimantes laser.
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Paper (B-759)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 50.9 mm
Étiquettes par rangée 4
Étiquettes par feuille 44
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 2508 étiquettes/paquet
Quantité 2508 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +194 °F
Plage de températures (métrique) –70°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.091 mm
Dimensions (L x l) 21.16 x 47.63 mm
Longueur (impériale) 0.833 in.
Largeur (impériale) 1.875 in.
Largeur (métrique) 47,6 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 47,6 mm
Hauteur (impériale) 0,833 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.83 in.
Hauteur (métrique) 21,2 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 21,2 mm
Alternate Part Number LAT-13-759-2.5