Learn More
Brady™ Étiquettes en polyimide imprimables au laser LaserTab
Code produit 11553614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
16,5 mm
20,3 mm
Répétition horizontale (métrique):
12,7 mm
15,2 mm
17,8 mm
20,3 mm
25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable:
5,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
20,3 mm
Conditionnement:
1 pack
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Répétition horizontale (métrique) Largeur (métrique) de la zone imprimable unitSize
11553614 11,1 mm 11,1 mm 15,2 mm 11,1 mm 1 pack
11513624 5,1 mm 16,5 mm 20,3 mm 5,1 mm 1 pack
11563614 6,4 mm 6,4 mm 15,2 mm 6,4 mm 1 pack
11593564 6,4 mm 7,6 mm 17,8 mm 7,6 mm 1 pack
11553574 6,4 mm 20,3 mm 25,4 mm 20,3 mm 1 pack
11513574 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11553614 Supplier Brady™ Supplier No. 029764
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Étiquettes vierges et imprimables utilisables avec des imprimantes laser.
Les étiquettes LaserTab sont disponibles dans les formats suivants :
  • Polyoléfine inviolable
  • Polyester (composant homologué UL lorsqu’il est imprimé avec les toners d’imprimante laser désignés)
  • Laminé
  • Nylon tissu
  • Papier traité avec des huiles non saturées
  • PI
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Ambré
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau PI
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 15,2 mm
Étiquettes par rangée 13
Étiquettes par feuille 286
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 10 010 étiquettes/paquet
Quantité 10 010 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +536 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +280 °C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
Dimensions (L x l) 11.1 x 11.1 mm
Longueur (impériale) 0,437 in
Largeur (impériale) 0,437 in
Largeur (métrique) 11,1 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 11,1 mm
Hauteur (impériale) 0,437 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,437 in
Hauteur (métrique) 11,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 11.1 mm
Alternate Part Number LAT-25-652-10