Learn More
Acide Latanoprost, TRC
Code produit 17994345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994345 5 mg 5mg
17912875 1 mg 1mg
17921255 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1773105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41639-83-2
Formule moléculaire C23 H34 O5
Poids moléculaire (g/mol) 390.51
Synonyme (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, Latanoprost acid, PhXA 85, Latanoprost Related Compound E (USP)
Nom IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phénylpentyl]cyclopentyl]hept-5-énoïque acide
SMILES O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O)CCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Latanoprost Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Poids de la formule 390.2406
Pourcentage de pureté >95%