Learn More
Latanoprost, MedChemExpress
Code produit 16488528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488528 10 mg
16484397 50 mg
16483786 25 mg
16471008 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB057710mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Spécification
Nom chimique ou matériau Latanoprost
Forme physique Oil
CAS 130209-82-4
Couleur Colorless
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H40O5
Synonyme PHXA41
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 432.59
Poids de la formule 432.59
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research