Learn More
Latanoprostène Bunod, TRC
Code produit 30008831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008831 2.5 mg 2.50mg
30003455 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008831 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1773352.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860005-21-6
Formule moléculaire C27H41NO8
Poids moléculaire (g/mol) 507.62
Synonyme NCX 116;
SMILES O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Latanoprostene Bunod
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H41NO8/c29-22(15-14-21-10-4-3-5-11-21)16-17-24-23(25(30)20-26(24)31)12-6-1-2-7-13-27(32)35-18-8-9-19-36-28(33)34/h1,3-6,10-11,22-26,29-31H,2,7-9,12-20H2/b6-1-/t22-,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Poids de la formule 507.2832