Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex : clostridium difficile
Code produit 15968012 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15968012 50 dosages 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15968012 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M41CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés positifs rapides à partir de milieux sélectifs pour l’identification ou le diagnostic ciblé.
  • S’appuie sur une gamme de technologies disponibles pour les pathogènes courants et les causes de maladie intestinale.
  • Tests spécifiques disponibles pour la détection d’une variété d’infections.
  • Test d’agglutination au latex rapide (2 minutes), simple, sensible et spécifique pour l’identification et la confirmation des colonies d’infection.
  • Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés rapides et fournir une indication précoce de l’échec possible du processus de production.
  • Peut être utilisé pour filtrer les colonies avant l’identification biochimique complète et remplacer les méthodes d’anticorps agglutinants traditionnelles.
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Substances à analyser détectables C. difficile
Type Test d’agglutination au latex
Quantité 50 dosages
Heure du test 2 min.