Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex : les Salmonella
Shop All Novacyt Group ProductsDescription
- S’appuie sur une gamme de produits au latex pour le diagnostic rapide des pathogènes les plus courants pour les maladies d’origine alimentaire.
- Tests spécifiques disponibles pour la détection d’une variété d’infections.
- Test d’agglutination au latex rapide (2 minutes), simple, sensible et spécifique pour l’identification et la confirmation des colonies d’infection.
- Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés rapides et fournir une indication précoce de l’échec possible du processus de production.
- Peut être utilisé pour filtrer les colonies avant l’identification biochimique complète et remplacer les méthodes d’anticorps agglutinants traditionnelles.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Substances à analyser détectables | les Salmonella |
| Type | Test d’agglutination au latex |
| Quantité | 50 dosages |
| Heure du test | 2 min. |