Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex : Staphylococcus aureus
Code produit 15988012 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 tests
Conditionnement:
100 tests
50 tests
500 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15988012 100 tests 50 tests
15957112 500 tests 500 tests
17122199 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15988012 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M43CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés positifs rapides à partir de milieux sélectifs pour l’identification ou le diagnostic ciblé.
  • Test d’agglutination au latex rapide (2 minutes), simple, sensible et spécifique pour l’identification et la confirmation des colonies d’infection.
  • Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés rapides et fournir une indication précoce de l’échec possible du processus de production.
  • Peut être utilisé pour filtrer les colonies avant l’identification biochimique complète et remplacer les méthodes d’anticorps agglutinants traditionnelles.
Specifications
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Substances à analyser détectables Staphylococcus aureus
Type Test d’agglutination au latex
Quantité 100 tests
Heure du test 2 min.