Learn More
Kartell™ Ampoule compte-gouttes en latex avec rebord
Description
- Convient aux tubes compte-gouttes Ranvier
- Adaptée pour pipettes Pasteur
- Fabrication en latex
Spécification
Spécification
| Matériau | Latex |
| Type | Poire compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | Pour tubes compte-gouttes Ranvier et pipettes Pasteur |
| Comprend | Avec rebord |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |