Learn More
Ansell™ Gants d’isolation thermique Versatouch™ 78-103
Code produit 15775992 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15775992 7 12 pièces
15785992 9 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15775992 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 78103070
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une protection contre le froid sans sacrifier la dextérité. Les gants d’isolation thermique Ansell Edmont™ VersaTouch™ 78-103 sont des gants pour tâches légères dotés d’une doublure en acrylique thermique tricoté sans couture qui offrent confort et chaleur dans les environnements froids et au cours de tâches de congélation.
Les gants d’isolation thermique VersaTouch sont parfaits pour garder les mains au chaud au cours d’applications de congélation.
  • Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
  • La doublure en acrylique thermique tricotée sans couture offre confort et chaleur
  • Le revêtement acrylique offre une protection contre le froid sans sacrifier la dextérité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388/511
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Finition externe Tricoté
Qualité Calibre 10
Latex Free Oui
Matériau Acrylique
Type de produit Gants résistants à la chaleur
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Zones réfrigérées, produits congelés
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Acrylique
Type d’emballage Sachet
Quantité 12 paire
Longueur (métrique) 215 à 250 mm